Läs mer
Justrite™ Säkerhetsburk i stål för brandfarliga vätskor
Kapacitet (metrisk):
4 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FM, TUV, UL, ULC, CARB, NFPA , OSHA |
| Produkttyp | Säkerhetsburkar |
| Kapacitet (metrisk) | 4 l |
| Färg | Rött |
| För användning med (applikation) | bära och hälla små mängder brandfarliga vätskor |
| Material | Stål |
| Avsluta | Pulverlack |
| Inkluderar | förseglat lock med automatisk övertrycksavlastning som ventilerar 0,2 till 0,35 bar tryck och 40 mm påfyllnings-/hällhål, beslag i rostfritt stål och flamskydd, svängbart handtag |
| Diameter (metrisk) Yttre | 241 mm |