Läs mer
Gibco™ StemPro™ Accutase™ Celldissociationsreagens
Produktkod. 11599686
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11599686
Brand: Gibco™ A1110501
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
StemPro Accutase Celldissociationsreagens
StemPro Accutase reagent is a gentle cell dissociation solution used for the detaching of cells while maintaining high cell viability as compared to animal-origin enzymes such as trypsin. It does not contain mammalian- or bacterial-derived products. Cell lines tested for StemPro Accutase reagent application include human embryonic stem cells, human mesenchymal stem cells, human neural stem cells, and primary cells.
StemPro™ Accutase™ Cell Dissociation Reagent är en cellavskiljande lösning av proteolytiska och kollagenolytiska enzymer. Accutase™ innehåller inte produkter från däggdjur eller bakterier och är användbar för rutinmässig lösgöring av celler från vanliga vävnadsodlingsplastvaror och adhesionsbelagda plastvaror, inklusive Geltrex™ , CELLStart™ och polymerer. Accutase™ presterar exceptionellt bra när det gäller att lossa primära celler och stamceller och bibehålla hög cellviabilitet jämfört med enzymer från animaliskt ursprung som trypsin. Några nedströmsapplikationer följer Accutase™ behandling inkluderar analys av cellytmarkörer, virustillväxtanalys, cellproliferation, tumörcellmigrationsanalyser, rutincellpassage, produktionsuppskalning (bioreaktor) och flödescytometri. Cellinjer testade för Accutase™ tillämpning inkluderar mänskliga embryonala stamceller, mänskliga mesenkymala stamceller, mänskliga neurala stamceller och primära celler inklusive makrofager, fibroblaster, keratinocyter, vaskulära endotelceller, hepatocyter och etablerade cellinjer såsom adherenta CHO och BHK-celler och 293-celler. En komplett lista över publicerade referenser finns på vår hemsida. Accutase™ är ett varumärke för IKT, Inc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i frys (-5 till -20 °C) och skydda mot ljus.
Celltyp Stamceller
Klassificering Serumfritt
Typ av kultur Adherent cellkultur
Form Fryst
Produkttyp Dissociationsreagens för cellodling
Serumnivå Serumfritt
Oorganiska salter Natriumfosfat
pH 6 till 8
Produktlinje Gibco , StemPro
Renhet eller kvalitetsklass Forskningsbetyg
Kvantitet 100 ml
Frakt skick Torr is
Källa Serumfritt