Läs mer
Cole-Parmer Steglösa öronklämmor
Produktkod. 30053818 Handla allt Cole-Parmer Produkter
:
10 steglös öronklämma 12 till 14,5 mm
Produktkod. 30053818
Brand: Cole-Parmer 5011732
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Unik steglös design ger en 360° läckagefri tätning
Spont-i-spår design e in., ger ett jämnt tryck. Dimple ger ökad spännkraft. Snabb och enkel installation. Avfettad för att minimera kontaminering. Lätt, smalbandsdesign
Varning: Denna produkt är inte godkänd eller avsedd för, och bör inte användas för, medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patientorienterade tillämpningar.