Läs mer
Megro™ Steri-Roll
Mått (L x B):
200 mx 400 mm
Beskrivning
- Lämplig för sterilisering av kläder, brickor, kompresser och medicinska instrument.
- Lämplig för sterilisering med ånga eller gas (EO eller FO).
- Indikatorer för all ånga eller gas (EO eller FO).
- PET folie och PP-laminatkonstruktion.
- Olämplig för gamma-, varmlufts- och väteperoxidsterilisering.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 11607/EN 868 |
| För användning med (applikation) | Sterilisering av kläder, brickor, kompresser, medicinska instrument |
| Material | PET, polypropen |
| Kvantitet | 1 rulle |
| Steriliseringsmetod | EO, FO, gammastrålning |
| Mått (L x B) | 200 mx 400 mm |
| Längd (metrisk) | 200 m |
| Bredd (metrisk) | 400 mm |