Läs mer
Buerkle™ SteriBag™ Provtagningspåsar
BIOPHARMA
Produktkod. 10389720 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
60 ml
150 ml
450 ml
650 ml
800 ml
1650 mL
Produkttyp:
Provpåse
Provpåse med märkningsområde
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 10389720
Brand: Buerkle™ 53440061
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polyeten och är exceptionellt riv- och läckagesäkra. Buerkle™ SteriBags™ Provtagningspåsar är steriliserade med rivöppningsförslutning och kan märkas.
SteriBag steriliserade provtagningspåsar är idealiska för prover inom kemi, läkemedel, medicin, veterinärvetenskap och livsmedel. Påsarna är gjorda av polyeten och är därför exceptionellt riv- och läcksäkra.
  • Steriliserad
  • Kan märkas
  • Läcksäker
  • Spara utrymme
  • Genomskinlig
  • Med praktisk rivöppningsstängning
  • Bevisat miljontals gånger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 60 ml
Förslutningstyp Riv upp
Färg Klart
För användning med (applikation) Idealisk för prover inom kemi, läkemedel, medicin, veterinärvetenskap och livsmedel
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
Antal per förpackning 500
Permeabilitet Läcksäker
Kvantitet 500/Pk.
Mått (L x B) 127 x 76 mm
Längd (metrisk) 127 mm
Bredd (metrisk) 76 mm
Produkttyp Provpåse med märkningsområde