Läs mer
Buerkle™ SteriBag™ Provtagningspåsar
BIOPHARMA
Produktkod. 10658251 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
60 ml
150 ml
450 ml
650 ml
800 ml
1650 ml
Produkttyp:
Provpåse
Provpåse med märkningsområde
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 10658251
Brand: Buerkle™ 53440720
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polyeten och är exceptionellt riv- och läckagesäkra. Buerkle™ SteriBags™ Provtagningspåsar är steriliserade med rivöppningsförslutning och kan märkas.
SteriBag steriliserade provtagningspåsar är idealiska för prover inom kemi, läkemedel, medicin, veterinärvetenskap och livsmedel. Påsarna är gjorda av polyeten och är därför exceptionellt riv- och läcksäkra.
  • Steriliserad
  • Kan märkas
  • Läcksäker
  • Spara utrymme
  • Genomskinlig
  • Med praktisk rivöppningsstängning
  • Bevisat miljontals gånger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 650 ml
Förslutningstyp Riv upp
Färg Klart
För användning med (applikation) Idealisk för prover inom kemi, läkemedel, medicin, veterinärvetenskap och livsmedel
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
Kvantitet 500/Pk.
Längd (metrisk) 229 mm
Bredd (metrisk) 114 mm
Produkttyp Provpåse