Läs mer
KARTELL Sterila cylindriska provrör
Produktkod. 17194504
Kapacitet (metrisk):
13 ml
Produktkod. 17194504
Brand: KARTELL 8830404
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa cylindriska provrör steriliseras genom gammastrålning.
  • Provrör med snabbstängande skruvlock (PE).
  • Läcksäker och lämplig för centrifugering.
  • Lockets design undviker all kontaminering på grund av vätskedroppar på den inre ytan.
  • Steril förpackning levereras med skruvlocket monterat på provröret.
  • Finns i: blå (04) - röd (10) - gul (06) - vit (03).
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 13 ml
Längd (metrisk) 100 mm
Material Polyeten
Form Cylindrisk
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Nej
Produkttyp Provrör