Läs mer
Fisherbrand™ Sterila serologiska standardpipetter för engångsbruk
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10421645 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Examen:
0.01 mL
0.1 mL
0.10 mL
0.2 mL
0.5 mL
Tipsstil:
Standard
Tolerans:
±0,02 ml
±0,04 ml
±0,1 ml
±0,2 ml
±0,5 ml
±1 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 500
Varje
Produktkod. 10421645
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Pipett av polystyren med negativ gradering i alla storlekar
Fisherbrand™ Sterila serologiska standardpipetter för engångsbruk har en standardspets. Polystyrenkonstruktion, med negativa graderingar i alla storlekar. Auktoriserad ASTM E934, ASTM E1380-kompatibel.
  • Stigande och fallande gradering på alla storlekar utom 1 och 2 ml
  • Sterila och icke-vätbara pipetter
  • Erbjud en tolerans för± 2% vid full volym och har plug-in munände
  • Utan förstoringsrand
  • Återvinningsbar ytterförpackning
  • Bulkpackad
  • Varje pipettlot testas för sterilitet, noggrannhet och endotoxinnivå
Certifikat
Certifierad icke-pyrogen med en endotoxinnivå mindre än 0,5 EU/ml efter USP XXII bakteriellt endotoxintest (85); DNas/RNas-fri; BSE/TSE-fri
Uppfyllande
Designad från ASTM™ E 934; överensstämma med ASTM E 1380 för färgkodning. Kalibrerad för att leverera/blåsa ut
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM E934, ASTM E1380; DNas/RNas-fri; BSE/TSE-fri
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Examen 0.5 mL
Negativa examen 9 mL
Kvantitet 100/Cs., 25/Pk., 4 Packs/Cs.
Tipsstil Standard
Tolerans ±1 ml
Förpackningstyp Slumpmässig
Volym (engelska) 1,69 oz.
Färg Lila
Volym (metrisk) 50 mL
Typ Serologisk pipett
Disponibel Engångsbruk