Learn More
Fisherbrand™ Sterila serologiska standardpipetter för engångsbruk
GREENER_CHOICE
Product Code. 11819670 Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Examen:
0.01 mL
0.1 mL
0.10 mL
0.2 mL
0.5 mL
Tipsstil:
Standard
Tolerans:
±0,02 ml
±0,04 ml
±0,1 ml
±0,2 ml
±0,5 ml
±1 ml
missing translation for 'unitSize'
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 500
Varje
Product Code. 11819670
Only null left
Add to basket
Add to basket
Pipett av polystyren med negativ gradering i alla storlekar
Fisherbrand™ Sterila serologiska standardpipetter för engångsbruk har en standardspets. Polystyrenkonstruktion, med negativa graderingar i alla storlekar. Auktoriserad ASTM E934, ASTM E1380-kompatibel.
  • Stigande och fallande gradering på alla storlekar utom 1 och 2 ml
  • Sterila och icke-vätbara pipetter
  • Erbjud en tolerans för± 2% vid full volym och har plug-in munände
  • Utan förstoringsrand
  • Återvinningsbar ytterförpackning
  • Bulkpackad
  • Varje pipettlot testas för sterilitet, noggrannhet och endotoxinnivå
Certifications
Certifierad icke-pyrogen med en endotoxinnivå mindre än 0,5 EU/ml efter USP XXII bakteriellt endotoxintest (85); DNas/RNas-fri; BSE/TSE-fri
Compliance
Designad från ASTM™ E 934; överensstämma med ASTM E 1380 för färgkodning. Kalibrerad för att leverera/blåsa ut
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kalibrering Att leverera/blåsa ut
Certifikat och efterlevnad ASTM E934, ASTM E1380; DNas/RNas-fri; BSE/TSE-fri
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Examen 0.2 mL
Negativa examen 10 mL
Kvantitet 200/Cs., 25/Pk., 8 Packs/Cs.
Tipsstil Standard
Tolerans ±0,5 ml
Förpackningstyp Slumpmässig
Volym (engelska) 0,84 oz.
Färg Rött
Volym (metrisk) 25 mL
Typ Serologisk pipett
Disponibel Engångsbruk