Läs mer
Texwipe™ Sterilt torruppsamlings- och transportsystem
Produktkod. p-6698039 Handla allt Texwipe Produkter
Spetsmaterial:
Bomull
Polyester
Längd (metrisk) huvud:
17mm
18.2mm
Bredd (metriskt) huvud:
4.6mm
7mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17238879
Brand: Texwipe™ STX705PT
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sterila bruksfärdiga enheter för insamling och transport av bakteriologiska prover.
Designad för att upprätthålla integriteten för både provinsamling och provtransport till labbet.
  • Tillverkad av 100 % spunnen bomull av USP-kvalitet eller 100 % spunnen polyester av USP-kvalitet
  • Svabbar fästs säkert till ett flexibelt polystyrenskaft med ett vattenbaserat lim
  • 155 mm (6,1 tum) långa pinnar ger åtkomst till svåråtkomliga provtagningsplatser
  • Medicinsk kvalitet LDPE gjuten lock håller säkert handtaget för säkerhet och sterilitet under provtagning
  • En manipuleringssäker försegling säkerställer sterilitet vid användningsstället
  • 1 mm tjockt polypropenrör av medicinsk kvalitet med sömlös formgjuten design med rund botten
  • Lockringar säkerställer tät förslutning och skyddar mot kontaminering under transport
  • Förpackning märkt för global användning
  • Gamma bestrålat till en Sterility Assurance Level på 10-6 i enlighet med ANSI/AAMI/ISO 11137
  • Partikod och utgångsdatum tydligt markerade på varje tub
  • Intyg om bestrålning och överensstämmelse som bifogas varje fall bekräftar att bestrålningsdosen uppfyller specifikationerna
Beställningsinfo
1 bomullspinne/rör; 100 rör/låda; 5 lådor/fodral
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Intyg om bestrålning och överensstämmelse
För användning med (applikation) Diagnostisk provtagning, Miljöövervakning, DNA-provtagning, Ytprovtagning
Färg på handtag Vitt
Produkttyp Renrumspinn
Längd (engelska) Huvud 0,717 tum.
Längd (engelska) Handtag 5,276 tum.
Längd (metriskt) handtag 134 mm
Längd (metrisk) huvud 18.2mm
Bredd (engelska) Huvud 0,276 tum.
Bredd (metriskt) huvud 7mm
Typ av lim Vattenbaserad
Handtagsmaterial Polystyren
Spetsmaterial Bomull