Läs mer
Fisherbrand™ Sterila graderade överföringspipetter
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
3 mL
Längd (metrisk):
150 mm
155 mm
Volym (metrisk) dispensering:
33μ L
40μ L
Förpackningstyp:
25 innerförpackningar à 20 st
50 innerförpackningar à 10 st
Individuellt inslagna
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Specifikationer
Specifikationer
| Material | LDPE |
| Droppar/ml | 30 |
| Graderad | Ja |
| Examen | 1 mL |
| Kvantitet | 500/Pk. |
| Volym (metrisk) dispensering | 33μ L |
| Förpackningstyp | 50 innerförpackningar à 10 st |
| Volym (metrisk) | 1 mL |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Typ | Överföringspipett |