Läs mer
Fisherbrand™ Sterila graderade överföringspipetter
Produktkod. 13429118 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
3 mL
Längd (metrisk):
150 mm
155 mm
Volym (metrisk) dispensering:
33μ L
40μ L
Förpackningstyp:
25 innerförpackningar à 20 st
50 innerförpackningar à 10 st
Individuellt inslagna
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 13429118
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av lågdensitetspolyeten.
  • Transparent i färgen
  • Innehåller examen
  • Sterila
Specifikationer
Material LDPE
Sterilitet Sterila
Droppar/ml 30
Graderad Ja
Kvantitet 500/Pk.
Volym (metrisk) dispensering 33μ L
Förpackningstyp 25 innerförpackningar à 20 st
Volym (metrisk) 1 mL
Längd (metrisk) 150 mm
Typ Överföringspipett