Läs mer
Technical Service Consultants™ Steril ympslinga
Volym:
1μ L
5μ L
10μ L
Färg:
Gult
Rött
Vitt
Kvantitet:
1000-pack
20/påse
50 påsar med 20 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Endast laboratorieanvändning
- Hållbarhet: 3 år.
- Steriliseringsmetod: Gammabestrålning för att uppnå en SAL på 10-6
- 4-25 °C. Förvara i torrt och ventilerat utrymme; skydda mot ljus, värme och fukt i tättsluten originalförpackning
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Volym | 5μ L |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Rött |
| Produkttyp | Inokuleringsslinga |
| För användning med (utrustning) | Endast laboratorieanvändning |
| Kvantitet | 20/påse |
| För användning med (applikation) | Endast laboratorieanvändning |