Läs mer
Technical Service Consultants™ Steril ympslinga
Volym:
1μ L
5μ L
10μ L
Färg:
Gult
Rött
Vitt
Kvantitet:
1000 Pk.
20/påse
50 påsar med 20 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Descrizione
- Endast laboratorieanvändning
- Hållbarhet: 3 år.
- Steriliseringsmetod: Gammabestrålning för att uppnå en SAL på 10-6
- 4-25 °C. Förvara i torrt och ventilerat utrymme; skydda mot ljus, värme och fukt i tättsluten originalförpackning
Specifica
Specifica
| Disponibel | Engångsbruk |
| Volym | 5μ L |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Rött |
| Produkttyp | Inokuleringsslinga |
| För användning med (utrustning) | Endast laboratorieanvändning |
| Kvantitet | 1000 Pk. |
| Förpackningstyp | Förpackad i skalpåse |
| För användning med (applikation) | Endast laboratorieanvändning |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto