Läs mer
Technical Service Consultants™ Steril ympslinga
Produktkod. p-8000472
Volym:
1μ L
5μ L
10μ L
Färg:
Gult
Rött
Vitt
Kvantitet:
1000 Pk.
20/påse
50 påsar med 20 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 12749865
Brand: Technical Service Consultants™ TS/1A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd Technical Service Consultants™ Steril ympslinga för allmänt bruk eller rutinprover. Dess mjuka HI polystyrenkomposition förhindrar att huvudet bryts av, vilket gör den idealisk för klinisk användning.
  • Endast laboratorieanvändning
  • Hållbarhet: 3 år.
  • Steriliseringsmetod: Gammabestrålning för att uppnå en SAL på 10-6
  • 4-25 °C. Förvara i torrt och ventilerat utrymme; skydda mot ljus, värme och fukt i tättsluten originalförpackning
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Volym 10μ L
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Färg Vitt
Produkttyp Inokuleringsslinga
För användning med (utrustning) Endast laboratorieanvändning
Kvantitet 50 påsar med 20 st
För användning med (applikation) Endast laboratorieanvändning