Läs mer
BRANDTECH™ BRAND™ Steril PD-Tip™ II Precision Dispenser Tips för repeterande pipetter
Produktkod. 16313176 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
0,1 ml
0,5 ml
1 ml
1,25 ml
10 ml
12,5 ml
2,5 ml
25 ml
5 ml
50 ml
Förpackning:
100/Förpackning
25/Förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 16313176
Brand: BRANDTECH™ BRAND™ 705730
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
BRAND™ Steril PD-Tip™ II Precision Dispenser passar alla instrument med vanliga repeteringsspetsar.
  • Automatisk storleksigenkänning av BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Tryck på S och HandyStep™ Elektroniska pipetter
  • BIO-CERT™ steril
  • BIO-CERT™ tips är fria från DNA, RNas, endotoxin och ATP
  • 25 mL och 50 mL storlekar inkluderar en adapter
  • Adaptrar är autoklaverbara vid 121 °C i 20 minuter
Dessa tips är lämpliga för följande flera dispensrar:
  • BRAND Handystep™ S, HandyStep™ elektronisk, HandyStep™ tryck/S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Distriman™ och Gilson Repetman™
  • Ritter Ripette™ pro
  • EDOS™ 5221
  • Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
  • STARLAB RepeatOne™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,1 ml
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Naturlig
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Prestandacertifikat/Renhetscertifikat
Rena påståenden Fri från endotoxin, DNA, RNAs, ATP
Steriliseringsmetod Beta
Formatera Individuellt inslagna
Tipsstil Positiv förskjutning
Förpackning 100/Förpackning
Kvantitet 100
Produkttyp Precision Dispenser Tips
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) HandyStep Touch, HandyStep Touch S
Graderad Ja
Produktlinje PD-Tip II
Material Polypropen, polyeten