Läs mer
Microspec™ Sterila plastympningsöglor (Volym: 1 μL)
Kvantitet:
50 påsar à 20 st
800 Pouches of 20
Förpackningstyp:
Microseal Påse
Microseal Pouch, Ecopack
Microseal väskor
Sterilitet:
Aseptically Manufactured
Aseptiskt tillverkad
Gamma-bestrålad
Gamma-irradiated
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 16000
Beskrivning
- High Impact polystyren konstruktion
- Full längd för att undvika kontaminering
- Disponibel
- Steril, aseptiskt tillverkad
- Medium styvhet
- Kulturöglor (längd: 200 mm)
- Släta kanter för att undvika att riva och gräva i agar
- Volym: 1 μL
- Färg: blå
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Volym | 1μ L |
| Diameter (engelska) Insida | 0,04 tum. |
| Diameter (metrisk) Insida | 1 mm |
| Längd (engelska) | 7,87 tum |
| Längd (metrisk) | 200 mm |
| Material | Högpåverkande polystyren |
| Sterilitet | Aseptiskt tillverkad |
| Färg | Blått |
| Produkttyp | Inokulerande produkt |
| Visa mer |