Läs mer
Microspec™ Sterila plastympningsöglor (Volym: 10 μL)
Produktkod. 15782105
Kvantitet:
16000
50 påsar med 20 st
50 påsar à 20 st
800 påsar med 20 st
Förpackningstyp:
Microseal Påse
Mikroförseglingspåse
Plastflaska
Sterilitet:
Aseptiskt tillverkad
Gamma-bestrålad
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 16000
Produktkod. 15782105
Brand: Microspec™ A1G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Hämtar ett inokulum från odling av mikroorganismer.
  • High Impact Polystyrene construction
  • Full length to avoid contamination
  • Disposable
  • Sterile, aseptically manufactured
  • Medium rigidity
  • Culture loops (Length: 200mm)
  • Smooth edges to avoid tearing and digging in agar
  • Volume: 10μL
  • Color: Blue
Specifikationer
Disponibel Single-use
Volym 10 μL
Diameter (engelska) Insida 0.18 in.
Diameter (metrisk) Insida 4.5 mm
Längd (engelska) 7.87 in.
Längd (metrisk) 200 mm
Material High-impact Polystyrene
Sterilitet Sterila
Färg Blue
Produkttyp Plastic Culture Loops
Längd (engelska) Handtag 7.87 in.
Längd (metriskt) handtag 200 mm
Kvantitet 800 påsar med 20 st
Förpackningstyp Mikroförseglingspåse
Kalibrerad No