Läs mer
Microspec™ Sterila plastympningsöglor (Volym: 10 μL)
Kvantitet:
16000
50 påsar med 20 st
50 påsar à 20 st
800 påsar med 20 st
Förpackningstyp:
Microseal Påse
Mikroförseglingspåse
Plastflaska
Sterilitet:
Aseptiskt tillverkad
Gamma-bestrålad
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 16000
Beskrivning
- High Impact polystyren konstruktion
- Full längd för att undvika kontaminering
- Disponibel
- Steril, aseptiskt tillverkad
- Medium styvhet
- Kulturöglor (längd: 200 mm)
- Släta kanter för att undvika att riva och gräva i agar
- Volym: 10 μL
- Färg: blå
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Volym | 10μ L |
| Diameter (engelska) Insida | 0,18 tum. |
| Diameter (metrisk) Insida | 4.5 mm |
| Längd (engelska) | 7,87 tum |
| Längd (metrisk) | 200 mm |
| Material | Högpåverkande polystyren |
| Sterilitet | Aseptiskt tillverkad |
| Färg | Blått |
| Produkttyp | Plast Culture Loops |
| Visa mer |