Läs mer
Microspec™ Sterila plastympningsöglor (Volym: 5 μL)
Kvantitet:
50 Pouches of 20
50 påsar à 20 st
800 Pouches of 20
Förpackningstyp:
Grip Seal Bag
Microseal Påse
Microseal Pouch
Sterilitet:
Aseptically Manufactured
Aseptiskt tillverkad
Gamma-bestrålad
Sterile
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 16000
Beskrivning
- High Impact Polystyrene construction
- Full length to avoid contamination
- Disposable
- Sterile, aseptically manufactured
- Medium rigidity
- Culture loops (Length: 200mm)
- Smooth edges to avoid tearing and digging in agar
- Volume: 5μL
- Color: Blue
Specifications
Specifications
| Disponibel | Single-use |
| Diameter (engelska) Insida | 0.10 in. |
| Diameter (metrisk) Insida | 2.5 mm |
| Längd (engelska) | 7.87 in. |
| Längd (metrisk) | 200 mm |
| Material | High-impact Polystyrene |
| Sterilitet | Sterile |
| Färg | Blue |
| Produkttyp | Plastic Culture Loops |
| Längd (engelska) Handtag | 7.87 in. |
| Show More |