Läs mer
Corning™ Inokulerande öglor i steril polystyren
Volym:
1μ L
10μ L
Produkttyp:
Inokuleringsslinga
Inokuleringsögla, nålspets
Inokuleringsögla, sfärisk spets
Förpackningsstorlek:
Paket med 3000
Paket med 9000
Beskrivning
- Polystyren (PS) ympningsöglor
- Sfärisk eller nål extremitet
- 1μ l eller 10μ l
Specifikationer
Specifikationer
| Volym | 10μ L |
| Längd (metrisk) | 195 mm |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Blått |
| Produkttyp | Inokuleringsslinga |
| Kvantitet | 150 BG |