Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikonslang
Diameter (metrisk) Inre:
1,5 mm
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Total längd (metrisk):
10 m
25 m
50 m
Förpackningsstorlek:
25m
50m
Beskrivning
- Uppfyller kraven i den europeiska farmakopén för silikonelastomer för förslutningar och slangar, USP Klass VI biologiska tester och ISO 10993 biokompatibilitet (systemisk toxicitet, irritation, sensibilisering, citotoxicitet, hemokompatibilitet och Ames-test)
- Uppfyller FDA- och BfR-positivlistor samt livsmedelsklassade tester enligt EG-direktiv
- Denna CE-märkta slang är en icke-invasiv medicinsk anordning
- Kan användas för kontakt upp till 29 dagar
- Peroxidhärdad silikon
- Biologisk neutralitet
- FDA/BfR
- USA och Europeiska farmakopén
- Temperaturbeständighet -50 till +200 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA-kompatibel (livsmedel), USP-klass VI, BFR, Europeiska farmakopén |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,24 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 6 mm |
| Material | Silikon Versilic |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,39 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 10 mm |
| Total längd (engelska) | 82 ft. |
| Total längd (metrisk) | 25 m |
| Tjocklek (engelska) | 0,08 tum. |
| Visa mer |