Läs mer
Fisherbrand™ Sterila sprutor för engångsbruk
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
60 ml
Anslutningstyp:
Leur Slip
Luer lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
- GAMMA sterilization
- Sterile
- Individually wrapped in a paper/plastic blister pack
Garanti
5 år
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Luer-Lock |
| Volym (metrisk) | 1 ml |
| Anslutningstyp | Luer lock |
| Sterilitet | Sterile |