Läs mer
Fisherbrand™ Sterila sprutor för engångsbruk
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
20 mL
60 mL
Anslutningstyp:
Leur Slip
Luer Lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
- GAMMA sterilization
- Sterile
- Individually wrapped in a paper/plastic blister pack
Garanti
5 år
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | 3 parts |
| Produkttyp | Slip Tip |
| Volym (metrisk) | 1 mL |
| Anslutningstyp | Leur Slip |
| Sterilitet | Sterile |