Läs mer
Fisherbrand™ Sterila sprutor för engångsbruk
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
60 ml
Anslutningstyp:
Leur Slip
Luer lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 9.00 mm |
| Produkttyp | Slip Tips |
| Volym (metrisk) | 3 ml |
| Anslutningstyp | Leur Slip |
| Sterilitet | Sterila |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu