Läs mer
Fisherbrand™ Sterila sprutor för engångsbruk
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
20 mL
60 mL
Anslutningstyp:
Leur Slip
Luer Lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 4.65 mm |
| Inkluderar | 3 delar |
| Produkttyp | Slip Tips |
| Volym (metrisk) | 1 mL |
| Anslutningstyp | Leur Slip |
| Sterilitet | Sterila |