Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Pharma Scoop
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2500 ml
Beskrivning
- Tillverkad av material som överensstämmer med FDA och EU; säker för användning av livsmedel, droger och kosmetika
- High impact polystyren (HIPS) skopor värmeförseglade i individuella polyetenpåsar
- Gammabestrålad steril (SAL 10 -6 )
- Klar för engångsanvändning och kassering
- Parti stämplat för korrekt spårning
- Skickas med ett intyg om behandling för sterilisering
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 25/Pk. |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 34 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Produkttyp | Skopa |
| Mått (L x B) | Skål: 17,5 x 15 x 9,6 cm (6,875 x 6 x 3,75 tum) |
| Längd (engelska) Handtag | 5,875 tum. |
| Längd (metriskt) handtag | 14.8 cm |
| Material | Högpåverkande polystyren |