Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 till 140 mm petriskålar
Diameter (metrisk):
35 mm
50 mm
55 mm
60 mm
139 mm
Höjd (metrisk):
11 mm
12 mm
14 mm
15 mm
20,3 mm
21,1 mm
Ventilera:
1
3
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 1620
Paket med 500
Paket med 540
Paket med 700
Paket med 80
Paket med 800
Beskrivning
Spara inkubatorutrymme med Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 till 140 mm petriskålar. Dessa små rätter är lämpliga för de flesta applikationer.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
- Aseptiskt tillverkad
- Skål med diameter 50 mm (katalognummer 124) är över 20 mm djup och designad för användning med flytande media för att underlätta hanteringen
- 55 mm skålen rymmer 47 mm membranfilter vilket gör den lämplig för vattentestning
- 140 mm skål är tillverkad och testad i enlighet med EN ISO 24998 Petriskål standard som inkluderar stränga dimensionskontroller
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 50 mm petriskål 1 ventil (grund) |
| Material | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Petriskål |
| För användning med (applikation) | Bakteriologi |
| nr per ärende | 700 |
| Antal per förpackning | 10 |
| Kvantitet | 700 |
| Ventilera | 1 |
| Visa mer |