Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard
Beskrivning:
BenchGuard Extra
Bänkskydd
Absorptionsförmåga:
400 ml/m2
800 ml/m 2
Kvantitet:
1 x 50 m rulle
1 x 50m rulle
100 ark
50 x ark
Förpackningsstorlek:
50 ark
Paket med 100
Varje
Beskrivning
Skydda bänkar och andra ytor mot vätskespill med det högabsorberande Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard . Absorberande foder ger också en kudde för glasföremål när den av misstag tappas på bänkskivan.
- Available in both 400mL/m2 and 800mL/m2absorption capacities
- Plastic coated on one side to prevent soak through
- Available in roll or sheet form
- Rolls supplied in easy to use dispenser packs
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bench Guard |
| Absorptionsförmåga | 400 ml/m2 |
| Längd (engelska) | 1.607612 ft. |
| Längd (metrisk) | 50 m |
| Bredd (engelska) | 1.607612 ft. |
| Bredd (metrisk) | 0.49 m |
| Beskrivning | Bänkskydd |
| Kvantitet | 1 x 50 m rulle |