Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Borosilikatglaskulturrör
Kapacitet (metrisk):
7,5 ml
Längd (metrisk):
100 mm
Kvantitet:
250/förpackning, 1000/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
Lita på kemikalie- och temperaturbeständiga borosilikatglaskulturrör i dina tuffa applikationer. Thermo Scientific™ Sterilin™ Borosilikatglaskulturrör finns med platt eller rund botten, gängade för att ta emot ett skruvlock.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
- Hög motståndskraft mot temperatur och kemiska angrepp
- Idealisk för användning med prover som är känsliga för läckage från plaströr
- Rörprofilskruvgänga, kultur
- Levereras utan lock; autoklaverbara lock tillgängliga separat
- Autoklaverbar vid 121 °C
Beställningsinformation
- Endast tillgänglig i Storbritannien
Specifikationer
Specifikationer
| Designtyp | Skruvgänga, kultur |
| Kapacitet (metrisk) | 7,5 ml |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Kvantitet | 250/förpackning, 1000/förpackning |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaverbar (121°C) |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Produkttyp | Odlingsrör |