Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Rensa Microtiter™ Tallrikar
Beskrivning
Förvara och transportera prover eller utför mikrobiologiska screeningar, EIA/absorbansanalyser och serologiarbete med 96-brunnar Thermo Scientific™ Sterilin™ Rensa Microtiter™ Tallrikar. Levereras utan lock; kan köpas separat. Inte tillgängligt i alla geografiska regioner.
Funktioner
- Tillverkad av ny polystyren för utmärkt optisk klarhet
- Aseptiskt tillverkad utan ytbehandling för en medelbindande yta
- Bestrålas för sterilitet och en mer hydrofil yta, vilket ger hög bindning
- Lämplig för användning vid en våglängd på 340nm
- Minimerar risken för kontaminering från omgivande brunnar med kondensringar på locket upphöjda brunnskanter på basen.
- Säkerställer jämn temperaturfördelning runt varje brunn med en hängande brunnsdesign
Enkel providentifiering
- Frostad skrivyta på gavelväggen
- Orienteringshörn
- Alfanumerisk märkning
Anmärkning:
Endast för in vitro användning. Tallrikar levereras utan lock (kan köpas separat).
Beställningsinformation:
Produkten är inte tillgänglig i alla geografiska regioner.
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | 50 Lådor, 1 Pk. |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Plåtlock |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Hög bindning |
| Well Shape | Ej tillämpligt |
| nr per ärende | 50 |
| Antal per förpackning | 1 |