Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Icke-pyrogena polystyrenbehållare
Kapacitet (metrisk):
7 ml
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
Stängningsmaterial:
Metall
Polyeten
Polypropen
nr per ärende:
120/Cs.
200/Cs.
300/Cs.
400/Cs.
50/Cs.
700/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 200
Paket med 300
Paket med 400
Paket med 50
Paket med 700
Beskrivning
Utför sterilitets- och endotoxintest med Thermo Scientific™ Sterilin™ Icke-pyrogena polystyrenbehållare.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
- Steriliserad med gammabestrålning
- Täthetstestad i enlighet med BS EN 14254 Annex D
- Märkt med partinummer för full spårbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Behållare |
| Förslutning ingår | Ja |
| Material | Polystyren |
| Form | Cylindrisk |
| Sterilitet | Sterila |
| Kapacitet (metrisk) | 7 ml |
| Certifikat och efterlevnad | Täthetstestad enligt BS EN ISO 6717. Certifierat endotoxinfritt till nivåer< 0,01 EU/m. |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Beskrivning | Icke-pyrogen behållare |
| Diameter (metrisk) | 22.5 mm |
| Visa mer |