Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Överföringspipetter i plast
Volym (metrisk):
1 mL
3 mL
Kvantitet:
1/Pk., 500/Cs.
10/Pk., 500/Cs.
500/Pk., 3000/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 3000
Paket med 500
Beskrivning
Överför vätskor säkert och exakt med Thermo Scientific™ Sterilin™ Överföringspipetter av plast. Idealisk för allmän laboratorieanvändning, provförvaring och transport.
- Manufactured from nontoxic low density polyethylene
- Integral filling bulb eliminates contamination associated with separate rubber bulbs
- Excellent transparency and uniform thickness
- Precise graduations on 1 and 3mL versions ensuring consistent results
- Can be heat sealed for sample storage and transportation
- Heat sealed bulbs suitable for storage in the gas phase of liquid nitrogen
- 3mL graduated: suitable for blood banking and general laboratory use
- Narrow stem: suitable for use as a freeze vial, sedimentation and transport
- 1mL graduated: suitable for general laboratory use, storage and transportation
- of samples
Ordering Information
- Not available in all geographic regions
Specifikationer
Specifikationer
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Sterile |
| Graderad | Yes |
| Kvantitet | 10/Pk., 500/Cs. |
| Volym (metrisk) | 3 mL |