Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polypropen 30mL universalbehållare
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4525826
Märka:
Printed
Tryckt
Vanlig
Inkluderar:
Container Only
Container with Boric Acid
Container with Spoon
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
Produktkod. 12663546
Brand: Thermo Scientific™ 128B/P
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Säkerställ utmärkt temperatur- och kemikaliebeständighet med den 95kPa-kompatibla och CE-märkta 30mL läckagesäkra behållaren med Quickstart 1/2 varvs lock.
Säkra utmärkt temperatur- och kemikaliebeständighet med dessa 95kPa-kompatibla 30mL läckagesäkra Thermo Scientific™ Sterilin™ Polypropen 30mL universalbehållare.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
Funktioner
  • Aseptiskt tillverkad, ultraklar polypropen
  • Täthetstestad i enlighet med BS EN 14254 Annex D
  • Lämplig för centrifugering vid 9 500x g
  • Flertätningslock 'QuickStart' för förbättrad hantering och oöverträffad läckagefri prestanda
  • Partinummer tryckt på varje behållare för att underlätta spårbarheten
  • Märkt för patientinformation och tillgänglig antingen odoserad, doserad med borsyrakonserveringsmedel (0,4 g) eller en lös sked
Beställningsvarningar:
Inte tillgängligt i alla geografiska regioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Behållare med skruvlock
Material Polypropen
Form Cylindrisk
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Certifikat och efterlevnad Täthetstestad enligt BS EN ISO 6717
Förslutningstyp Multi-Seal
Beskrivning Universalbehållare
Diameter (metrisk) 31 mm
Höjd (metrisk) 94 mm
Inkluderar Container Only
Märka Tryckt
nr per ärende 400/Cs.