Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyren 30mL Universalbehållare
Produktkod. 12799855
Inkluderar:
Container, Boric Acid
Container, Cap
Container, Spoon
Märka:
Ingen etikett
No Label
Plain
Printed
Tryckt
Vanlig
nr per ärende:
400/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
Produktkod. 12799855
Brand: Thermo Scientific™ 128BBAC/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Säkerställ utmärkt provinneslutning med hjälp av Sterilin Polystyren 30mL universalbehållare, med en traditionell flödestätning med 1-1/2 varvs lock.
Säkerställ utmärkt provinneslutning med hjälp av Thermo Scientific™ Sterilin Polystyren 30mL universalbehållare, med en traditionell flödestätning med 1-1/2 varvs lock.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
  • Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
  • 95kPa-compliance ensures leak-free performance and suitability for transport (except spoon variants)
  • Available pre-filled with boric acid (0.4g) for the preservation of urine samples
  • Suitable for centrifugation at 3,800 x g
  • Aseptically manufactured
  • In vitro use only
Ordering Alerts:
Not available in all geographic regions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Universal Container
Material Polystyrene
Form Cylindrical
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Certifikat och efterlevnad Leak-tested in accordance with BS EN ISO 6717
Stängningsmaterial Polypropylene
Beskrivning Universal Container + boric acid
Diameter (metrisk) 31 mm
Höjd (metrisk) 94 mm
Inkluderar Container, Boric Acid
Märka Printed
nr per ärende 400/Cs.
Antal per förpackning 50/Pk.