Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Snabbstart Universal polystyren 30mL behållare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11319153
Märka:
Ingen etikett
Tryckt
Vanlig
Inkluderar:
Behållare, lock
Borsyra
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
Produktkod. 11319153
Brand: Thermo Scientific™ 128C
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Säkra utmärkt temperatur- och kemikaliebeständighet med dessa 95kPa-kompatibla 30mL läckagesäkra transportbehållare.
Säkra utmärkt temperatur- och kemikaliebeständighet med dessa 95kPa-kompatibla 30mL läckagesäkra Thermo Scientific™ Sterilin™ Snabbstart Universal polystyren 30mL behållare. Förbättrad prestanda; lätt att hantera.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
Funktioner
  • 1/2-varvs lock säkerställer förbättrad slutanvändarhantering
  • Finns förfylld med borsyra (0,4g) för konservering av urinprover
  • Levereras i praktiska hyllförpackningar om 50 st
  • Lämplig för centrifugering vid 3 800xg
  • Lotnummer på varje container underlättar full spårbarhet
  • Aseptiskt tillverkad
  • Endast in vitro användning
Beställningsvarningar:
Inte tillgängligt i alla geografiska regioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Universalbehållare
Material Polystyren
Form Cylindrisk
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Beskrivning Snabbstart universalbehållare
Diameter (metrisk) 31 mm (lock), 24,5 mm (behållare)
Höjd (metrisk) 94 mm
Inkluderar Behållare, lock
Märka Vanlig
nr per ärende 400/Cs.