Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Rund bas utan kantlösa borosilikatglasrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10613941
Kapacitet (metrisk):
10 ml
11 ml
15 ml
19 ml
23 ml
28,5 ml
36 ml
Diameter (metrisk):
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
Höjd (metrisk):
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
nr per ärende:
500
1000
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Produktkod. 10613941
Brand: Thermo Scientific™ 9944515
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Lita på dessa runda borosilikatglasrör i aggressiva kemikalieapplikationer med hög temperatur. Idealisk för användning med prover som är känsliga för urlakningsbara plaströr.
Lita på dessa runda borosilikatglasrör i aggressiva kemikalieapplikationer med hög temperatur. Thermo Scientific™ Sterilin™ Round Base Rimless borosilikatglasrör är idealiska för användning med prover som är känsliga för urlakningsbara plaströr.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • High resistance to temperature and chemical attack
  • Tube profile rimless
  • Supplied without caps
  • Autoclavable at 121°C
Ordering Information
  • Available in UK only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 15 mm
Produkttyp Rimless Tube
Autoklaveringsbar Autoclavable
Kapacitet (metrisk) 11 ml
Material Borosilicate Glass
nr per ärende 1000
Antal per förpackning 250
Sterilitet Non-sterile
Förpackningsmängd 1000 Case (250 Pack)
Kapacitet (engelska) 0.3719 fl oz.
Höjd (metrisk) 85 mm