Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Rund bas utan kantlösa borosilikatglasrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11379243
Kapacitet (metrisk):
10 ml
11 ml
15 ml
19 ml
23 ml
28,5 ml
36 ml
Diameter (metrisk):
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
Höjd (metrisk):
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
nr per ärende:
500
1000
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Produktkod. 11379243
Brand: Thermo Scientific™ 9944513
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Lita på dessa runda borosilikatglasrör i aggressiva kemikalieapplikationer med hög temperatur. Idealisk för användning med prover som är känsliga för urlakningsbara plaströr.
Lita på dessa runda borosilikatglasrör i aggressiva kemikalieapplikationer med hög temperatur. Thermo Scientific™ Sterilin™ Round Base Rimless borosilikatglasrör är idealiska för användning med prover som är känsliga för urlakningsbara plaströr.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • High resistance to temperature and chemical attack
  • Tube profile rimless
  • Supplied without caps
  • Autoclavable at 121°C
Ordering Information
  • Available in UK only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 13 mm
Produkttyp Rimless Tube
Autoklaveringsbar Autoclavable
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Material Borosilicate Glass
nr per ärende 1000
Antal per förpackning 250
Sterilitet Non-sterile
Förpackningsmängd 1000 Case (250 Pack)
Kapacitet (engelska) 0.3381 fl oz.
Höjd (metrisk) 100 mm