Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Rund bas utan kantlösa borosilikatglasrör
Kapacitet (metrisk):
10 mL
11 mL
15 mL
19 mL
23 mL
28.5 mL
36 mL
Diameter (metrisk):
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
Höjd (metrisk):
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
nr per ärende:
500
1000
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Beskrivning
Lita på dessa runda borosilikatglasrör i aggressiva kemikalieapplikationer med hög temperatur. Thermo Scientific™ Sterilin™ Round Base Rimless borosilikatglasrör är idealiska för användning med prover som är känsliga för urlakningsbara plaströr.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- High resistance to temperature and chemical attack
- Tube profile rimless
- Supplied without caps
- Autoclavable at 121°C
Ordering Information
- Available in UK only
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Produkttyp | Rimless Tube |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| nr per ärende | 1000 |
| Antal per förpackning | 250 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Förpackningsmängd | 1000 Case (250 Pack) |
| Kapacitet (engelska) | 0.5072 fl oz. |
| Visa mer |