Läs mer
Corning™ PYREX™ Engångskulturrör med rund botten, utan märkningsfläck eller lock
Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
7,5 ml
11,5 ml
15 ml
19 ml
24 ml
30 ml
Längd (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 500
Beskrivning
Ett rundbottnat rör utan markeringsfläck. Rören är gjorda av borosilikatglas och säljs utan lock.
För kepsar, se Kat. nr 99999.
Specifikationer
Specifikationer
| Designtyp | Skruvhals |
| Kapacitet (metrisk) | 11,5 ml |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med | Idealisk för användning med prover som är känsliga för läckage från plaströr |
| Etiketttyp | Hold (Håll) |
| Förpackning | Slumpmässig |
| Trådstorlek | 15-415 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |