Läs mer
Corning™ PYREX™ Engångskulturrör med rund botten, utan märkningsfläck eller lock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10745763 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
7,5 ml
11,5 ml
15 ml
19 ml
24 ml
30 ml
Längd (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 10745763
Brand: Corning™ 9944916XX
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av borosilikatglas för användning med prover som är känsliga för läckage från plaströr. Corning™ Pyrex™ Runda gängade kulturrör är designade för vävnadsodling och allmänt bakteriologiskt arbete.
Ett rundbottnat rör utan markeringsfläck. Rören är gjorda av borosilikatglas och säljs utan lock.
För kepsar, se Kat. nr 99999.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Designtyp Skruvhals
Kapacitet (metrisk) 19 ml
Längd (metrisk) 150 mm
Material Borsilikatglas
Disponibel Engångsbruk
För användning med Idealisk för användning med prover som är känsliga för läckage från plaströr
Etiketttyp Hold (Håll)
Förpackning Slumpmässig
Kantad Nej
Trådstorlek 15-415
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Nej
Diameter (metrisk) 16 mm
Förslutningstyp Ingår ej
Produkttyp Odlingsrör