Learn More
Corning™ PYREX™ Engångskulturrör med rund botten, utan märkningsfläck eller lock
Shop All Corning Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
7,5 ml
11,5 ml
15 ml
19 ml
24 ml
30 ml
Längd (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 500
Description
Ett rundbottnat rör utan markeringsfläck. Rören är gjorda av borosilikatglas och säljs utan lock.
För kepsar, se Kat. nr 99999.
Specifications
Specifications
| Designtyp | Skruvhals |
| Kapacitet (metrisk) | 7,5 ml |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med | Idealisk för användning med prover som är känsliga för läckage från plaströr |
| Etiketttyp | Hold (Håll) |
| Förpackning | Slumpmässig |
| Trådstorlek | 13-415 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Show More |