Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonproppar
Stängningsstorlek:
10 mm
11 mm
13 mm
15 mm
19 mm
21 mm
23 mm
27 mm
37 mm
Diameter (metrisk) bas:
10 mm
11 mm
13 mm
15 mm
19 mm
21 mm
23 mm
27 mm
37 mm
Diameter (metrisk) Överst:
12.5 mm
14 mm
16 mm
18 mm
22.5 mm
24.5 mm
26.5 mm
31 mm
42.5 mm
Antal per förpackning:
1
10
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
Garantera en tät, pålitlig tätning för dina glas- och plastflaskor. Lämplig för användning i olika applikationer. Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonproppar är lämpliga för användning över ett brett temperaturområde: -50° till +200 °C.
- Suitable for sealing glass and plastic flasks
- Suitable for use over a wide temperature range: -50° to +200°C
- Autoclavable
Compliance
- Material from which the product is made is compliant with FDA-CFR 21 Part 177.2600 Food Contact
Ordering Information
- Additional sizes available. Please contact Customer Service for more details. Not available in all geographic regions.
Specifica
Specifica
| Diameter (metrisk) bas | 13 mm |
| Diameter (metrisk) Överst | 16 mm |
| Material | Silicone |
| Längd (metrisk) | 24 mm |
| Antal per förpackning | 10 |
| Temperaturområde (metriskt) | -50°C to +200°C |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Stängningsstorlek | 13 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto