Läs mer
Buerkle™ SteriPlast™ Polypropensprutor
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Polypropenkonstruktion
- Genomskinlig
- Graderad
- Steriliserad, förpackad separat
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Manuell vakuumprovtagare |
| Material | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Inkluderar | Without Luer adapter |
| Kapacitet (engelska) | 1,69 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Graderad | Ja |
| Sterilitet | Sterila |