Läs mer
Buerkle™ SteriPlast™ Engångsprovskopa
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15306327 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Längd (metrisk):
141 mm
142 mm
160 mm
161 mm
205 mm
206 mm
216 mm
218 mm
232 mm
253 mm
280 mm
283 mm
332 mm
Inkluderar:
Med lock
Utan lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15306327
Brand: Buerkle™ 53781005
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Prova pulver, granulat och pastor med dessa sterila polystyrenskopor. Buerkle™ SteriPlast™ Skopor finns tillgängliga med eller utan genomskinliga lock för att säkerställa en steril och kontamineringsfri provtagningsprocedur.
  • Finns med eller utan genomskinligt hölje för att skydda proverna från kontaminering
  • Ergonomiskt utformat handtag med lätt vinklad kant
  • Skopa står horisontellt och kan läggas ner utan att material rinner ut
  • Idealisk för användning med pulver, granulat och pastor
  • Individuellt förpackad för enkelriktad behov
  • Steriliserad av gammastrålning
  • Finns i fyra storlekar
  • Tillverkning, montering och förpackning enligt renrumsklass 7 (10 000)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Utan lock
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 3,38 oz.
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Färg Vitt
Produkttyp Engångsskopa
För användning med (applikation) Provtagning av pulver, granulat och pastor
Inkluderar Utan lock
Material Polystyren
Längd (metrisk) 205 mm