Läs mer
Buerkle™ SteriPlast™ Engångsprovskopa
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17280584 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Längd (metrisk):
141 mm
142 mm
160 mm
161 mm
205 mm
206 mm
216 mm
218 mm
232 mm
253 mm
280 mm
283 mm
332 mm
Inkluderar:
Med lock
Utan lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 17280584
Brand: Buerkle™ 53781020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Prova pulver, granulat och pastor med dessa sterila polystyrenskopor. Buerkle™ SteriPlast™ Skopor finns tillgängliga med eller utan genomskinliga lock för att säkerställa en steril och kontamineringsfri provtagningsprocedur.
  • Finns med eller utan genomskinligt hölje för att skydda proverna från kontaminering
  • Ergonomiskt utformat handtag med lätt vinklad kant
  • Skopa står horisontellt och kan läggas ner utan att material rinner ut
  • Idealisk för användning med pulver, granulat och pastor
  • Individuellt förpackad för enkelriktad behov
  • Steriliserad av gammastrålning
  • Finns i fyra storlekar
  • Tillverkning, montering och förpackning enligt renrumsklass 7 (10 000)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 67,63 oz.
Kapacitet (metrisk) 2000 ml
Certifikat och efterlevnad Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Engångsskopa
Material Polystyren