Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ 100mL Long Handled Scoop
Produktkod. 15915710 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Produktkod. 15915710
Brand: Sampling Systems™ 8341H100S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
These scoops are ideal for reaching into deep containers. The extra-long handle will help operators keep their hands out of the product.
  • Long handle makes the scoop more visible if it is left in product
  • Manufactured in a cleanroom to ensure cleanliness and reduce particulate contamination
  • Individually bagged
  • Full batch traceability
Specifikationer
Kvantitet 50/Pk.
Sterilitet Sterile
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Produkttyp Scoop
Bredd (metrisk) 50 mm
Längd (metriskt) handtag 300 mm
Material HDPE
Typ av handtag Long-handled
Längd (metrisk) 400 mm