Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Rengöringskuponger
BIOPHARMA
Produktkod. 17524646 Handla allt Sampling Systems Produkter
Material:
HDPE
Nylon
Polypropen
Polypropen, PVC
Polystyren
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
Bredd (metrisk):
50 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 17524646
Brand: Sampling Systems™ 8352N100S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SteriWare™ Rengöringskuponger är viktig utrustning för att kontrollera dina städprocesser. Städkuponger finns i en rad olika material och två standardstorlekar.
  • De SteriWare™ Städkuponger är det perfekta sättet att testa och validera din städning.
  • Renrumsproduktionen förbättrar renheten hos slutprodukten.
  • Varje kupong inspekteras till 100 % och förpackas sedan individuellt i renrummet.
  • Sterila kuponger finns också i lager.
  • Kupongerna finns tillgängliga från lager i de populära storlekarna, materialen och utföranden.
  • Levereras med certifikat om överensstämmelse för valideringsändamål.
  • Populära städkuponger inkluderar PP, nylon, PS, PVC och HDPE.
  • Det finns ett brett utbud av andra kuponger tillgängliga.
  • Tillverkad av högkvalitativt jungfruligt material.
  • Individuellt förpackade i renrummet i klass 10 000.
  • Finns med batchspecifikt intyg om överensstämmelse.
  • Sterila versioner finns tillgängliga med ett bestrålningscertifikat.
Specifikationer
Material Nylon
Längd (metrisk) 100 mm
Förpackningstyp Individuellt förpackad
Sterilitet Sterila
Bredd (metrisk) 100 mm