Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångstratt för flytande
BIOPHARMA
Produktkod. 15889741 Handla allt Sampling Systems Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
100 mm
200 mm
250 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 50
Produktkod. 15889741
Brand: Sampling Systems™ 8370H200
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Idealisk för laboratorier, farmaceutiska miljöer, renrum och kemisk tillverkning. Sampling Systems™ SteriWare™ Disponibel flytande tratt kommer individuellt förpackad efter att ha formats och packats i ett klass 100 000 renrum.
  • Constructed of HDPE
  • Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • No cross contamination
  • No cleaning required
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 200 mm
Diameter (metrisk) skaft 15 mm
Sterilitet Icke-steril
Produkttyp Liquid Funnel