Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångstratt för flytande
BIOPHARMA
Produktkod. 16269421 Handla allt Sampling Systems Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
100 mm
200 mm
250 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Non-sterile
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 50
Produktkod. 16269421
Brand: Sampling Systems™ 8370H100S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för laboratorier, farmaceutiska miljöer, renrum och kemisk tillverkning. Sampling Systems™ SteriWare™ Disponibel flytande tratt kommer individuellt förpackad efter att ha formats och packats i ett klass 100 000 renrum.
  • Tillverkad av HDPE
  • Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
  • Individuellt förpackad
  • Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
  • BSE/TSE-fri
  • Full satsspårbarhet
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
  • Ingen korskontaminering
  • Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 100 mm
Diameter (metrisk) skaft 12 mm
Sterilitet Sterila
Produkttyp Flytande tratt